Learn More
Wheaton™ Pestle
Marca:  Wheaton™ 357971
Codice prodotto. 10198991
  • 195.00€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Autoclavable
5 mL
Pestle
For use with the Potter-Elvehjem 5mL Tissue Grinder
6.35mm
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
For tissue such as liver, intestines and heart
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip