missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orai1-Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | Orai1-Alpha |
---|---|
Concentrazione | 0.14 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16853084
|
Proteintech
14443-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16843084
|
Proteintech
14443-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody may be used to block the ion currents mediated by Orai1. ORAI1 contains 2isoforms produced byalternative initiation. 14443-1-AP only recognizes alpha isoform.
ORAI1 is a plasma membrane protein essential for store-operated calcium entry.Specifica
Orai1-Alpha | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5M848, Q8BWG9, Q96D31 | |
ORAI1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
109305, 304496, 84876 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ORAI1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto