missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orai1-Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14443-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This antibody may be used to block the ion currents mediated by Orai1. ORAI1 contains 2isoforms produced byalternative initiation. 14443-1-AP only recognizes alpha isoform.
ORAI1 is a plasma membrane protein essential for store-operated calcium entry.Specifica
Orai1-Alpha | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ORAI1 | |
ORAI1 | |
Peptide | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.14 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q5M848, Q8BWG9, Q96D31 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
109305, 304496, 84876 | |
-20°C | |
Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto