Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
430.00€ - 682.00€
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12468317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760051.20
125 mm 2 mm
559.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12498317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760052.20
250 mm 2 mm
646.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12478317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760051.30
125 mm 3 mm
569.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10656253
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760050.20
50 mm 2 mm
430.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12408327
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760052.30
250 mm 3 mm
646.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12438317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760050.30
50 mm 3 mm
453.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12428327
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760054.46
100 mm 4.6 mm
595.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
10252983
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760051.46
125 mm 4.6 mm
595.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12418327
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760053.46
150 mm 4.6 mm
595.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10581443
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760052.46
250 mm 4.6 mm
682.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12458317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760050.46
50 mm 4.6 mm
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12717800
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760046.46
75 mm 4.6 mm
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12488317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760051.40
125 mm 4 mm
569.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10551633
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760052.40
250 mm 4 mm
646.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12448317
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
760050.40
50 mm 4 mm
453.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Specifica
Octadecyl
Octadecyl
For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Yes
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60 °C
C18
17.5%
Stainless Steel
Colonna analitica
1 mL/min
Hydrophobic
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
A fase inversa
A fase inversa
EC Column