Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760051.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Octadecyl | |
Octadecyl | |
1 mL/min | |
Hydrophobic | |
125 mm | |
Acetonitrile/water | |
3 μm | |
110 Å | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa | |
EC Column |
Colonna analitica | |
3 mm | |
For HPLC, GC, TLC, SPE Applications | |
Yes | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
1 to 9 | |
0.9 mL/g | |
Acetonitrile/water | |
60 °C | |
C18 | |
17.5% | |
Sì | |
Stainless Steel |