Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760051.40
Codice prodotto. 12488317
  • 569.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Octadecyl
Octadecyl
1 mL/min
Hydrophobic
125 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
A fase inversa
A fase inversa
EC Column
Colonna analitica
4 mm
For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Yes
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
60 °C
C18
17.5%
Stainless Steel