Learn More
Nitritex™ Guanti in nitrile senza lattice
Blue disposable powder free gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
24.30€ - 24.40€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 2859
Classificazione Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla direttiva DPI 89/686/EEC
Colore Blu
Monouso Single-use
Latex Free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12910845
Vedere i documenti
Nitritex™
OTEBL2103-M
Medium
24.40€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12930845
Vedere i documenti
Nitritex™
OTEBL2105-XL
X-Large
24.40€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12920845
Vedere i documenti
Nitritex™
OTEBL2104-L
Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12900845
Vedere i documenti
Nitritex™
OTEBL2102-S
Small
24.40€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blue
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
Specifica
Specifica
ISO 2859
Blu
Guanti
Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla direttiva DPI 89/686/EEC
Single-use
Nitrile
Con bordino/arrotolato
240 mm