Learn More
Nitritex™ Guanti in nitrile senza lattice
Blue disposable powder free gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
Marca: Nitritex™ OTEBL2105-XL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Blue
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifica
ISO 2859 | |
Blue | |
Sì | |
Nitrile Examination Glove | |
Con bordino/arrotolato | |
24 cm |
Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment | |
Single-use | |
Nitrile | |
X-Large | |
Sì |
Titolo del prodotto
Nitritex™ Guanti in nitrile senza lattice > Size: XL