Learn More
Nitritex™ Guanti in nitrile senza lattice
Blue disposable powder free gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
Marca: Nitritex™ OTEBL2103-M
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Blue
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifica
ISO 2859 | |
Blu | |
Sì | |
Guanti | |
Con bordino/arrotolato | |
240 mm |
Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla direttiva DPI 89/686/EEC | |
Single-use | |
Nitrile | |
Medium | |
Sì |