Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
12.00CHF - 14.00CHF
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16396901
Vedere i documenti
Ansell
700111
X-Small, 5.5/6
14.00CHF
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16306911
Vedere i documenti
Ansell
700112
Small, 6.5/7
14.00CHF
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16316911
Vedere i documenti
Ansell
700113
Medium, 7.5/8
14.00CHF
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16326911
Vedere i documenti
Ansell
700114
Large, 8.5/9
12.00CHF
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16336911
Vedere i documenti
Ansell
700115
Large, 9.5/10
14.00CHF
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Yes
Healthcare
Blue
Fully Textured
0.12 mm
Nitrile
0.1 mm
Nitrile Examination Glove
3.9 mil
9,5in.
Yes
No
1.5
Single-use
4.7 mil
3.9 mil
Powder Free
Non-sterile
0.1 mm
240 mm