Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
Marca: Ansell 700114
7.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
- Protects from latex Type I allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA | |
Yes | |
Healthcare | |
Blue | |
Fully Textured | |
0.12 mm | |
Nitrile | |
0.1 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
Non-sterile | |
0.1 mm | |
240 mm |
Yes | |
No | |
1.5 | |
Single-use | |
4.7 mil | |
Sì | |
3.9 mil | |
Powder Free | |
Large, 8.5/9 | |
3.9 mil | |
9,5in. |