Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
Marca:  Ansell 700112
7.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16306911
  • 12.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Yes
Healthcare
Blue
Fully Textured
0.12 mm
Nitrile
0.1 mm
Nitrile Examination Glove
Non-sterile
0.1 mm
240 mm
Yes
No
1.5
Single-use
4.7 mil
3.9 mil
Powder Free
Small, 6.5/7
3.9 mil
9,5in.