Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
47.60€ - 140.00€
Identificatori chimici
CAS 41221-47-0
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00037077
InChI Key WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC Name methyl 3-isocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10075752
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
AC31920DA
1 g Amber Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10471295
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
AC31920DE
5 g Amber Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10525465
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
AC31920EA
10 g Amber Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Identificatori chimici
41221-47-0
177.16
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
2733366
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
C9H7NO3
MFCD00037077
3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
methyl 3-isocyanatobenzoate
Specifica
Methyl 3-isocyanatobenzoate
97%
MFCD00037077
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-isocyanatobenzoate
2733366
41221-47-0
C9H7NO3
3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
177.16
177.16