Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10471295
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 41221-47-0
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00037077
InChI Key WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC Name methyl 3-isocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-isocyanatobenzoate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.16