Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 3-isocyanatobenzoate |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 177.16 |