Learn More
Manganese(II) bromide, 99%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
100.50€ - 262.31€
Identificatori chimici
CAS | 13446-03-2 |
---|---|
Formula molecolare | Br2Mn |
Molecular Weight (g/mol) | 214.76 |
Numero MDL | MFCD00011113 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10388100
|
Thermo Scientific Acros
207860250 |
25 g | Glass bottle |
100.50€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10434555
|
Thermo Scientific Acros
207861000 |
100 g | Glass bottle |
262.31€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13446-03-2 | |
Br2Mn | |
214.76 | |
MFCD00011113 |
Specifica
Manganese(II) bromide | |
13446-03-2 | |
Powder | |
Br2Mn | |
MFCD00011113 | |
Solubility in water: soluble | |
214.76 | |
4.38 |
Anhydrous | |
Pink | |
99% | |
MnBr2 | |
15, 5790 | |
214.76 | |
99% | |
4.3800g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
- Manganese(II) bromide, anhydrous
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.