Learn More
Manganese(II) bromide, 99%, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Manganese(II) bromide |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | Pink |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Formula lineare | MnBr2 |
Indice di Merck | 15, 5790 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
Peso formulazione | 214.76 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) bromide, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Manganese(II) bromide, 99%, anhydrous >