Learn More
Manganese(II) bromide, 99%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10388100
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-03-2
Formula molecolare Br2Mn
Molecular Weight (g/mol) 214.76
Numero MDL MFCD00011113
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) bromide
Nota nome Anhydrous
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare MnBr2
Indice di Merck 15, 5790
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 214.76
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.38
Densità 4.3800g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.