Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti ambidestri in nitrile bianco
I guanti ambidestri in nitrile bianco Kimtech™ G3 offrono un'eccellente protezione da contaminazioni e un'elevata sensibilità nelle applicazioni più delicate. Privi di polveri, i guanti dissipano le cariche elettrostatiche e offrono una presa ottimale per le procedure non sterili più delicate.
496.00€
Specifica
Accelerator Free | Yes |
---|---|
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Finitura antiscivolo |
Finger Thickness (English) | 6.2 mil |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17895365
![]() |
Ansell
56880-40 |
X-Small |
496.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17805375
![]() |
Ansell
56881-40 |
Small |
496.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17815375
![]() |
Ansell
56882-40 |
Medium |
496.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17815365
![]() |
Ansell
56883-40 |
Large |
496.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17835375
![]() |
Ansell
56886-40 |
X-Large |
496.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi. Certificato di analisi online
- Guanti in nitrile monouso leader del settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere
Order Info
In doppia busta con custodia, impilati piani per agevolare l'accesso al polsino.
Compliance
Testati in conformità con IEST-RP-CC005.2. Soddisfano gli standard AQL 1.5 di qualità accettabile.
Specifica
Yes | |
Single-use | |
6.2 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Guanti in nitrile | |
6.2 mil | |
Kimtech™ Pure G3 |
Bianco | |
Finitura antiscivolo | |
0.15 mm | |
Sì | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
0.15 mm | |
12 in. |