Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti ambidestri in nitrile bianco
I guanti ambidestri in nitrile bianco Kimtech™ G3 offrono un'eccellente protezione da contaminazioni e un'elevata sensibilità nelle applicazioni più delicate. Privi di polveri, i guanti dissipano le cariche elettrostatiche e offrono una presa ottimale per le procedure non sterili più delicate.
Marca: Ansell 56886-40
282.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
- Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi. Certificato di analisi online
- Guanti in nitrile monouso leader del settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere
Order Info
In doppia busta con custodia, impilati piani per agevolare l'accesso al polsino.
Compliance
Testati in conformità con IEST-RP-CC005.2. Soddisfano gli standard AQL 1.5 di qualità accettabile.
Specifica
EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL 1.5 / EN374-2, ISO16604, CE direttiva 89/686/CEE, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 | |
Yes | |
Single-use | |
6.2 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Guanti in nitrile | |
Non-sterile | |
0.15 mm | |
Kimtech™ Pure G3 | |
30.5 cm |
Class 10 (ISO 4) | |
Bianco | |
Finitura antiscivolo | |
0.15 mm | |
Sì | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
X-Large | |
6.2 mil | |
56884 | |
12 in. |