Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti ambidestri in nitrile bianco
GREENER_CHOICE
I guanti ambidestri in nitrile bianco Kimtech™ G3 offrono un'eccellente protezione da contaminazioni e un'elevata sensibilità nelle applicazioni più delicate. Privi di polveri, i guanti dissipano le cariche elettrostatiche e offrono una presa ottimale per le procedure non sterili più delicate.
Marca:  Ansell 56880-40
282.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17895365
  • 496.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi. Certificato di analisi online
  • Guanti in nitrile monouso leader del settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti
  • L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
  • I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere
Order Info
In doppia busta con custodia, impilati piani per agevolare l'accesso al polsino.
Compliance
Testati in conformità con IEST-RP-CC005.2. Soddisfano gli standard AQL 1.5 di qualità accettabile.
Specifica
Specifica
EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL 1.5 / EN374-2, ISO16604, CE direttiva 89/686/CEE, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Yes
Single-use
6.2 mil
Ambidestri
Nitrile
0.13 mm
Guanti in nitrile
Non-sterile
0.15 mm
Kimtech™ Pure G3
30.5 cm
Class 10 (ISO 4)
Bianco
Finitura antiscivolo
0.15 mm
5.1 mil
Powder Free
X-Small
6.2 mil
56880
12 in.