Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt.
75.40€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Product Type Lightweight Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12620842
Vedere i documenti
Ansell™
32815100
10
75.40€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
12630842
Vedere i documenti
Ansell™
32815070
7
75.40€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
12640842
Vedere i documenti
Ansell™
32815075
7.5
75.40€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
12650842
Vedere i documenti
Ansell™
32815080
8
75.40€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
12660842
Vedere i documenti
Ansell™
32815090
9
75.40€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cut and sewn construction
  • Nitrile coated
  • Polyester cotton liner
  • Blue and white color
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Lightweight Gloves
Safety
Coated-palm
Excellent snag, puncture, abrasion and cut resistance
CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111
Nitrile
32-815
Interlock Knit Polyester Cotton
144 Pairs
32-815
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves