Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt.
Marca:  Ansell™ 32815070
52.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12630842
  • 75.40€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cut and sewn construction
  • Nitrile coated
  • Polyester cotton liner
  • Blue and white color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Lightweight Gloves
32-815
Interlock Knit Polyester Cotton
144 Pairs
32-815
CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111
Nitrile
7
Safety
Coated-palm
Excellent snag, puncture, abrasion and cut resistance