Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt.
Marca: Ansell™ 32815080
52.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Cut and sewn construction
- Nitrile coated
- Polyester cotton liner
- Blue and white color
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Lightweight Gloves | |
32-815 | |
Interlock Knit Polyester Cotton | |
144 Pairs | |
32-815 |
CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111 | |
Nitrile | |
8 | |
Safety | |
Coated-palm | |
Excellent snag, puncture, abrasion and cut resistance |
Titolo del prodotto
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves > Misura: 8