Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo.
106.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue |
Finitura esterna | Rough |
Hand | Specific |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16029681
![]() |
Ansell
11917060 |
6 |
106.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16039681
![]() |
Ansell
11917070 |
7 |
106.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16049681
![]() |
Ansell
11917080 |
8 |
106.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16059681
![]() |
Ansell
11917090 |
9 |
106.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16069681
![]() |
Ansell
11917100 |
10 |
106.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellente destrezza
- Repellente i liquidi: respinge olio, grasso e sporco
- Idoneo per la manipolazione degli alimenti
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant | |
Blue | |
Specific | |
Nylon | |
4121A | |
White | |
11-917 |
Nitrile | |
Rough | |
No | |
Mechanical Protection Gloves | |
Maintenance, Quality Control, and Metal Fabrication | |
Knit | |
13 |