Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo.
Marca: Ansell 11917090
72.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellente destrezza
- Repellente i liquidi: respinge olio, grasso e sporco
- Idoneo per la manipolazione degli alimenti
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant | |
Blue | |
Specific | |
Nylon | |
9 | |
Maintenance, Quality Control, and Metal Fabrication | |
Knit | |
13 |
Nitrile | |
Rough | |
No | |
Mechanical Protection Gloves | |
4121A | |
White | |
11-917 |