Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
GREENER_CHOICE
Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo.
Marca:  Ansell 11917080
72.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16049681
  • 106.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Eccellente resistenza all'abrasione
  • Eccellente destrezza
  • Repellente i liquidi: respinge olio, grasso e sporco
  • Idoneo per la manipolazione degli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Blue
Specific
Nylon
8
Maintenance, Quality Control, and Metal Fabrication
Knit
13
Nitrile
Rough
No
Mechanical Protection Gloves
4121A
White
11-917