Learn More
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-630
Yarn structure contains an optimal rate of HPPE. Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
Marca:  Ansell Edmont™ 11630080
Codice prodotto. 11746663
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • The specific formulation of the polyurethane dipping provides a secure grip on dry or slightly oily pieces.
  • The PU formulation also increases abrasion resistance on the gloves’ work surface.
  • With strong cut resistance
  • Knitted construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyurethane
Polyurethane
8
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Coated-palm
High cut resistance
CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4443
Medium Weight Gloves
Knitwrist
Nylon/Lycra™/Dyneema™/Cotton/Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
144 Pairs
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-630 > Misura: 8