Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Destrezza con prestazioni eccellenti di resistenza al taglio
Marca: Ansell 11730080
160.79 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
Specifica
EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Polyurethane | |
ANSI A5 | |
Yes | |
Cut- and Abrasion-resistant Glove | |
4X43D | |
Unisex | |
Rough | |
Case | |
11-730 | |
13 |
Knit | |
Gray | |
Specific | |
Intercept Technology Yarn | |
8 | |
Metalwork, Parts Assembly, and Press Injection Molding | |
Knit | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 3 | |
Wing |