Learn More
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-630
Yarn structure contains an optimal rate of HPPE. Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
246.00CHF
Specifica
Materiale parte posteriore | Poliuretano |
---|---|
Certificazione/Conformità | Contrassegno CE, Standard CATEGORIA II EN 388: 4443 |
Materiale polso | Poliuretano |
Product Type | Guanti di peso intermedio |
Stile polso guanto | Polsini in maglia |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11706663
|
Ansell Edmont™
11630100 |
10 | N/A | ||||||
11726663
|
Ansell Edmont™
11630060 |
6 | N/A | ||||||
11736663
|
Ansell Edmont™
11630070 |
7 | N/A | ||||||
11716663
|
Ansell Edmont™
11630110 |
11 | N/A | ||||||
11746663
|
Ansell Edmont™
11630080 |
8 | N/A | ||||||
11756663
|
Ansell Edmont™
11630090 |
9 | N/A | ||||||
Descrizione
- The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
- The specific formulation of the polyurethane dipping provides a secure grip on dry or slightly oily pieces.
- The PU formulation also increases abrasion resistance on the gloves’ work surface.
- With strong cut resistance
- Knitted construction
Specifica
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Polsini in maglia | |
Nylon/Lycra/Dyneema/Cotone/Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
144 paia |
Contrassegno CE, Standard CATEGORIA II EN 388: 4443 | |
Guanti di peso intermedio | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Palmo rivestito | |
Elevata resistenza al taglio |