Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano nero e blu scuro HyFlex™ serie 11-618
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-618 Series Polyurethane Gloves offer outstanding tactility and dexterity.
64.75€
Specifica
Materiale parte posteriore | Poliuretano |
---|---|
Certificazione/Conformità | Marchio CE, EN 388: 2121 |
Materiale polso | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Product Type | Guanti leggeri |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786643
|
Ansell™
11618100 |
10 |
64.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11796643
![]() |
Ansell™
11618110 |
11 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706653
|
Ansell™
11618060 |
6 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11716653
|
Ansell™
11618070 |
7 |
64.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11726653
|
Ansell™
11618080 |
8 |
64.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736653
|
Ansell™
11618090 |
9 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
- Light duty 18 gauge liner
- Ideal for the automotive and metal fabrication industries
Specifica
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Guanti leggeri | |
Polsino in maglia | |
Palmo rivestito | |
11-618 |
Marchio CE, EN 388: 2121 | |
Poliuretano | |
11-618 | |
Nylon | |
144 paia |