Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano nero e blu scuro HyFlex™ serie 11-618
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-618 Series Polyurethane Gloves offer outstanding tactility and dexterity.
Marca: Ansell™ 11618110
44.94 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
- Light duty 18 gauge liner
- Ideal for the automotive and metal fabrication industries
Specifica
Polyurethane | |
Polyurethane | |
Lightweight Gloves | |
11-618 | |
Nylon | |
144 Pairs |
CE Mark, EN 388 : 2121 | |
Polyurethane | |
11 | |
Knit | |
Coated-palm | |
11-618 |