Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano nero e blu scuro HyFlex™ serie 11-618
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-618 Series Polyurethane Gloves offer outstanding tactility and dexterity.
Marca:  Ansell™ 11618070
44.94 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11716653
  • 64.75€ / 12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
  • Light duty 18 gauge liner
  • Ideal for the automotive and metal fabrication industries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Poliuretano
Poliuretano
Guanti leggeri
11-618
Nylon
144 paia
Marchio CE, EN 388: 2121
Poliuretano
7
Polsino in maglia
Palmo rivestito
11-618