Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
498.00€ - 842.75€
Specifica
Tipo Dispositivo per gradienti
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10089259
Vedere i documenti
Hoefer™
SG100
100 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11564424
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SG100
100 ml
599.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
12089937
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SG50
50 ml
562.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
11570764
Vedere i documenti
Hoefer™
SG50
50 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11544424
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SG30
30 mL
507.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
12074647
Vedere i documenti
Hoefer™
SG500
500 ml
682.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
10049309
Vedere i documenti
Hoefer™
SG500
500 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11534424
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SG15
15 ml
498.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
10714762
Vedere i documenti
Hoefer™
80619761
15 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Modelli SG 15, SG 30, SG 50 e SG 100
  • Realizzati in plastica acrilica pesante con valvole in resina PTFE a tenuta impermeabile di alta qualità
  • Offrono una base piatta per la stabilità su agitatori magnetici; l'asta di supporto può essere fissata al sostegno ad anello per una maggiore stabilità
  • Compatibili con attacchi Luer o tubi con diametro interno di 4 mm; con gli adattatori inclusi possono essere utilizzati anche tubi con diametro interno di 2 mm o di calibro 22
  • SG 100 è ideale per supporti di colata per gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (per quattro gel) o SE 215 (per 10 gel)
Modello SG 500
  • Costituito da due camere acriliche cilindriche unite e montate su una base acrilica piatta
  • Utilizza una semplice valvola push-pull per aprire e chiudere il passaggio tra il serbatoio e le camere di miscelazione
  • Indicato per formare gradienti di poliacrilammide o gradienti di tampone utilizzati con colonne per cromatografia medio-piccole
  • Ideale per l'uso con supporti di colata per gel multipli Hoefer SE 615 o SE 915
Specifica
Specifica
Dispositivo per gradienti