Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Marca:  Hoefer™ SG100
Codice prodotto. 11564424
  • 599.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
Includes:
I modelli SG 15, SG 30, SG 50 ed SG 100 includono preparatore di gradiente con valvole in PTFE, raccordo di uscita Luer, aste di supporto, raccordo scanalato per adattatore, aghi misura 22.
Il modello SG 500 include preparatore di gradiente con valvola push-pull e quattro fascette serratubo avvolgi e chiudi.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Modelli SG 15, SG 30, SG 50 e SG 100
  • Realizzati in plastica acrilica pesante con valvole in resina PTFE a tenuta impermeabile di alta qualità
  • Offrono una base piatta per la stabilità su agitatori magnetici; l'asta di supporto può essere fissata al sostegno ad anello per una maggiore stabilità
  • Compatibili con attacchi Luer o tubi con diametro interno di 4 mm; con gli adattatori inclusi possono essere utilizzati anche tubi con diametro interno di 2 mm o di calibro 22
  • SG 100 è ideale per supporti di colata per gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (per quattro gel) o SE 215 (per 10 gel)
Modello SG 500
  • Costituito da due camere acriliche cilindriche unite e montate su una base acrilica piatta
  • Utilizza una semplice valvola push-pull per aprire e chiudere il passaggio tra il serbatoio e le camere di miscelazione
  • Indicato per formare gradienti di poliacrilammide o gradienti di tampone utilizzati con colonne per cromatografia medio-piccole
  • Ideale per l'uso con supporti di colata per gel multipli Hoefer SE 615 o SE 915
Specifica
Specifica
Caster di gel Mighty Small™ SE 275 (per 4 gel) o SE 215 (per 10 gel)
Dispositivo per gradienti con valvole in PTFE, raccordo uscita Luer, asta di supporto, raccordo portagomma per adattatore e ago 22G
100 ml
Dispositivo per gradienti
3.38 oz.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Hoefer™ SG Series Gradient Makers > Model SG 100; 100mL total volume