Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Marca:  Hoefer™ SG15
Codice prodotto. 11534424
  • 498.00€ / Pezzo
Solo quedan null
Spedizione stimata: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Includes:
I modelli SG 15, SG 30, SG 50 ed SG 100 includono preparatore di gradiente con valvole in PTFE, raccordo di uscita Luer, aste di supporto, raccordo scanalato per adattatore, aghi misura 22.
Il modello SG 500 include preparatore di gradiente con valvola push-pull e quattro fascette serratubo avvolgi e chiudi.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Modelli SG 15, SG 30, SG 50 e SG 100
  • Realizzati in plastica acrilica pesante con valvole in resina PTFE a tenuta impermeabile di alta qualità
  • Offrono una base piatta per la stabilità su agitatori magnetici; l'asta di supporto può essere fissata al sostegno ad anello per una maggiore stabilità
  • Compatibili con attacchi Luer o tubi con diametro interno di 4 mm; con gli adattatori inclusi possono essere utilizzati anche tubi con diametro interno di 2 mm o di calibro 22
  • SG 100 è ideale per supporti di colata per gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (per quattro gel) o SE 215 (per 10 gel)
Modello SG 500
  • Costituito da due camere acriliche cilindriche unite e montate su una base acrilica piatta
  • Utilizza una semplice valvola push-pull per aprire e chiudere il passaggio tra il serbatoio e le camere di miscelazione
  • Indicato per formare gradienti di poliacrilammide o gradienti di tampone utilizzati con colonne per cromatografia medio-piccole
  • Ideale per l'uso con supporti di colata per gel multipli Hoefer SE 615 o SE 915
Especificaciones
Especificaciones
Caster di gel Mighty Small™ SE 275 (per 4 gel) o SE 215 (per 10 gel)
Dispositivo per gradienti con valvole in PTFE, raccordo uscita Luer, asta di supporto, raccordo portagomma per adattatore e ago 22G
15 ml
Dispositivo per gradienti
0.5 once
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado