Learn More
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati
Puntali neri per un'erogazione accurata dei campioni
230.27€ - 447.86€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Colore | Nero |
Autoclavabile | Sì |
Certificazione/Conformità | Non ANSI |
Da utilizzare con (applicazione) | Per erogazione accurata dei campioni |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11394305
![]() |
Axygen™
TTF-200-CBK-HTR-S |
200 μl | Con filtro |
434.99€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11374305
![]() |
Axygen™
TTF-20-CBK-HTR-S |
20 μl | Con filtro |
447.86€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11334305
![]() |
Axygen™
TT-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Non-filtered |
378.73€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11384295
![]() |
Axygen™
TT-200-CBK-HTR-S |
200 μl | Non-filtered |
355.75€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12201627
![]() |
Axygen™
TTF-1000-CBK-HTR-S |
1000 μl | Con filtro |
268.67€
pezzi 1536 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11314315
![]() |
Axygen™
TTF-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Con filtro |
447.86€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11384285
![]() |
Axygen™
TT-1000-CBK-HTR-S |
1000 μl | Non-filtered |
230.27€
pezzi 1536 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Polipropilene
- Intervallo di volume da 20 a 1000 μl
- Disponibili con o senza filtri resistenti agli aerosol
- Compatibili con sistemi Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
Specifica
Sterile | |
Sì | |
Per erogazione accurata dei campioni | |
Filtro, in rack, Round | |
Polipropilene |
Nero | |
Non ANSI | |
In rack | |
Hanging Tip Rack |