Learn More
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati
GREENER_CHOICE
Puntali neri per un'erogazione accurata dei campioni
Marca:  Axygen™ TT-1000-CBK-HTR-S
Codice prodotto. 11384285
  • 216.75CHF / pezzi 1536
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Descrizione
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.
  • 1000 μL Liquid Level Sensing Tips
  • 96 Tip format
  • Conductive Black Polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head
  • Certifications
    Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    1000 μl
    Sterile
    Per erogazione accurata dei campioni
    Con rack, Round
    16 Racks/Cs.
    Polipropilene
    Non-filtered
    Nero
    Non ANSI
    In rack
    Hanging Tip Rack
    Aurora Biomed Versa 8-channel Head, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head