Learn More
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati
Puntali neri per un'erogazione accurata dei campioni
Marca: Axygen™ TT-50-CBK-HTR-S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi e pirogeni
Specifica
50 μl | |
Sterile | |
Sì | |
Per erogazione accurata dei campioni | |
Con rack, Round | |
24 Racks/Cs. | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Nero | |
Non ANSI | |
In rack | |
Hanging Tip Rack | |
Tecan™ Genesis™ Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con testa LiHa-1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™ con testa a 8 canali, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
Titolo del prodotto
Axygen™ Puntali per sistemi automatizzati con wafer di fissaggio: Puntali di rilevamento del livello del liquido tipo Tecan, presterilizzati > 24 Racks/Cs; Conductive Black Polypropylene; 50 μL; Non-filtered, Sterile