Learn More
Hamilton™ Gruppo adattatore Chaney per siringhe Microliter/Gastight™ Serie 700 800 7000/1700 1800
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
103.00€ - 218.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10281961
|
Hamilton™
14700 |
Modelli di siringa Hamilton serie 75 e 701 |
166.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10015600
|
Hamilton™
14725 |
Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700 | |||||||
13246949
|
Hamilton™
14725 |
Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700 |
151.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10343213
|
Hamilton™
32146 |
Modelli di siringa Hamilton serie 800 e 1800 |
218.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Gli adattatori sono progettati per iniezioni consistenti e riproducibili e prevengono l'incurvamento degli stantuffi.
Specifica
Adattatore per riproducibilità | |
Ciascuno |