Learn More
Hamilton™ Gruppo adattatore Chaney per siringhe Microliter/Gastight™ Serie 700 800 7000/1700 1800
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
Marca:  Hamilton™ 14725
Codice prodotto. 13246949
  • 151.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gli adattatori sono progettati per iniezioni consistenti e riproducibili e prevengono l'incurvamento degli stantuffi.
Specifica
Specifica
Adattatore per riproducibilità
Ciascuno
Modelli di siringa Hamilton serie 702-750, 7000 e 1700