Learn More
Hamilton™ Gruppo adattatore Chaney per siringhe Microliter/Gastight™ Serie 700 800 7000/1700 1800
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
Marca: Hamilton™ 32146
191.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gli adattatori sono progettati per iniezioni consistenti e riproducibili e prevengono l'incurvamento degli stantuffi.
Specifica
Adattatore per riproducibilità | |
Ciascuno | |
Modelli di siringa Hamilton serie 800 e 1800 |