Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
118.00€ - 140.00€
Specifica
Accuracy | 0.5% |
---|---|
Tipo | Minicap Capillary Pipette |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11787663
|
Hirschmann™
|
3 μL |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11797663
|
Hirschmann™
9000204 |
4 μL |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11767663
|
Hirschmann™
9000201 |
1 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11777663
|
Hirschmann™
9000202 |
2 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11707673
|
Hirschmann™
9000205 |
5 μl |
138.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730055
|
Hirschmann™
9000299 |
100 μL |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10720841
|
Hirschmann™
9001166 |
6.66 μL |
118.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11717673
|
Hirschmann™
9000210 |
10 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11772533
|
Hirschmann™
9000220 |
20 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10582501
|
Hirschmann™
9000225 |
25 μl |
140.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10480771
|
Hirschmann™
9000240 |
40 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11797673
|
Hirschmann™
9000250 |
50 μl |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- End-to-end, with minicaps
- Conformity certified
- Available either heparinized or non-heparinized
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
0.5% | |
Minicap Capillary Pipette | |
Single-use |