Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca: Hirschmann™ 9000201
81.44 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- End-to-end, with minicaps
- Conformity certified
- Available either heparinized or non-heparinized
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
0.5% | |
Vetro | |
Da 30 a 32 mm | |
Sì |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE | |
1 μl | |
Pipetta capillare Minicap |