Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 9000250
Codice prodotto. 11797673
  • 139.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • End-to-end, with minicaps
  • Conformity certified
  • Available either heparinized or non-heparinized
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
0.5%
Vetro
30 ± 0.5 mm
ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
50 μl
Pipetta capillare Minicap
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End > Capacity: 50uL