Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Gable Covers for Water Baths
Reduce moisture loss and water accumulation on the bench.
324.62€ - 352.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15167843
|
Fisherbrand™
1546232Q |
Model 202 Isotemp™ 2L water bath |
324.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15197843
|
Fisherbrand™
1546235Q |
Model 220, 228 Isotemp™ 20L and 28L water bath |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Stainless steel gable covers for water baths. Reduce moisture loss and water accumulation on the bench
- 1 year warranty
- Material: Stainless steel
Warranty
Un anno
Specifica
Stainless Steel | |
1 Year |