Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Gable Covers for Water Baths
Reduce moisture loss and water accumulation on the bench.
Marca:  Fisherbrand™ 1546235Q
350.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15197843
  • 352.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stainless steel gable covers for water baths. Reduce moisture loss and water accumulation on the bench
  • 1 year warranty
  • Material: Stainless steel
Servizi
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Model 220, 228 Isotemp™ 20L and 28L water bath
Stainless Steel
1 Year