Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Gable Covers for Water Baths
Reduce moisture loss and water accumulation on the bench.
Marca: Fisherbrand™ 1546232Q
323.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Stainless steel gable covers for water baths. Reduce moisture loss and water accumulation on the bench
- 1 year warranty
- Material: Stainless steel
Servizi
Un anno
Specifica
Model 202 Isotemp™ 2L water bath | |
Stainless Steel | |
1 Year |