Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
These beakers offer remarkable chemical resistance for general laboratory usage.
12.05€ - 99.65€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | ETFE |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10089930
|
BRAND™
90224 |
25 mL |
12.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10468372
|
BRAND™
90228 |
50 mL |
15.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10488562
|
BRAND™
90238 |
100 mL |
22.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10385181
|
BRAND™
90248 |
250 mL |
37.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10488752
|
BRAND™
90252 |
400 mL |
51.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10498752
|
BRAND™
90254 |
500 mL |
60.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10439142
|
BRAND™
90256 |
600 mL |
70.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10365231
|
BRAND™
90262 |
1000 mL |
99.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Translucent in color
- With beaded rim and spout
- With graduation
- Sold individually
Specifica
Semitrasparente | |
Becher | |
Sì | |
Low Form |
ETFE | |
Autoclavable | |
Blue Printed Scale |