Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
Codice prodotto. 10498752 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
These beakers offer remarkable chemical resistance for general laboratory usage.
  • Translucent in color
  • With beaded rim and spout
  • With graduation
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 88 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale ETFE
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Height (Metric) Outer 122 mm
Incrementi 100 mL
Quantità 1 Ea.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Blue Printed Scale
Stile Low Form